missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TM7SF2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695310 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695310 0.02 mL 0.02 ml
18679660 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695310 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2930950.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TM7SF2 Polyclonal antibody specifically detects TM7SF2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TM7SF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ANG1, C-14 sterol reductase, delta(14)-sterol reductase, delta-14-SR, DHCR14A, NET47, putative sterol reductase SR-1, sterol C14-reductase, transmembrane 7 superfamily member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-250 of human TM7SF2 (NP_003264.2). LAPGGNSGNPIYDFFLGRELNPRICFFDFKYFCELRPGLIGWVLINLALLMKEAELRGSPSLAMWLVNGFQLLYVGDALWHEEAVLTTMDI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7108
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.