missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLX2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18526041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18526041 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18526041 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298149JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLX2 Polyclonal antibody specifically detects TLX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen homeo box 11-like 1, Homeobox protein Hox-11L1, HOX11L1Tlx2, NCXEnx, Neural crest homeobox protein, T-cell leukemia homeobox 2, T-cell leukemia homeobox protein 2, T-cell leukemia, homeobox 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TLX2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3196
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.