missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR9 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18532550 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18532550 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18532550 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176680F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLR9 Polyclonal antibody specifically detects TLR9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR9
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CD289, CD289 antigen, toll-like receptor 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the center of human TLR9. The immunogen is located within amino acids 840 - 890 of TLR9. Amino Acid Squence: RGRQSGRDEDALPYD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54106
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.