Descripción
TLR9 Polyclonal specifically detects TLR9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLR9 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-20 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | AAH32713 |
| Alias de gen | CD289, CD289 antigen, toll-like receptor 9 |
| Símbolos de los genes | TLR9 |
| Mostrar más |
For Research Use Only