missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR9 Antibody (26C593R), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18607543 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18607543 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18607543 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB36583C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLR9 Monoclonal antibody specifically detects TLR9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR9
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 26C593R
Conjugado PerCP
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD289, CD289 antigen, toll-like receptor 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody developed against the KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to amino acids Asp250-Asn300 of human TLR9 isoform A., Accession # Q9NR96
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.