Learn More
TLR8 Antibody (935166) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Código de producto. 18556899 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18556899 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18556899
Marca: Novus Biologicals FAB8999J
Mouse Monoclonal Antibody
TLR8 Monoclonal antibody specifically detects TLR8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLR8
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 935166
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD288, CD288 antigen, MGC119599, MGC119600, toll-like receptor 8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TLR8, Glu27-Thr827, Accession # Q9NR97
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b