missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TLR8 Monoclonal specifically detects TLR8 in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLR8 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 44C143 |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular) |
| Formulación | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gen | CD288, CD288 antigen, MGC119599, MGC119600, toll-like receptor 8 |
| Símbolos de los genes | TLR8 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?