missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody (TLR4/3895R), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18660727 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18660727 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18660727 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308732H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Monkey samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TLR4/3895R
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human TLR4 protein. (Uniprot: O00206)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especies diana Human, Rat, Pig, Canine, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.