missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody (MTS510), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188181 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18188181 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18188181 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP224865PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TLR4 Monoclonal specifically detects TLR4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones Flow Cytometry, Blocking Assay
Clasificación Monoclonal
Clon MTS510
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry 1 μL/1 million cells, Flow (Cell Surface)
N.º de referencia del gen O00206
Alias de gen ARMD10, CD284, CD284 antigen, hTollhomolog of Drosophila toll, TOLL, toll-like receptor 4
Símbolos de los genes TLR4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This antibody was developed by immunizing rats with the Ba/F3 cell line expressing mouse TLR4 and MD-2 (Akashi et al, 2000).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especificidad de la prueba This antibody preferentially recognizes TLR4-MD-2 complex than of TLR4 alone.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.