missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody (HTA125), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18085004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18085004 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18085004

Marca: Novus Biologicals NB10056727AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLR4 Monoclonal specifically detects TLR4 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, In vitro Assay, Blocking Assay
Clasificación Monoclonal
Clon HTA125
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 1 μL/1 million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Western Blot (Negative)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O00206
Alias de gen ARMD10, CD284, CD284 antigen, hTollhomolog of Drosophila toll, TOLL, toll-like receptor 4
Símbolos de los genes TLR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed by immunizing mice with Ba/F3 cell line expressing human TLR4 cell surface antigen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especificidad de la prueba The has been shown to block the activation of monocytes with LPS (Paik, et al, 2003).
Especies diana Human, Mouse, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.