missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18774711 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18774711 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18774711 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056580FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLR4 Polyclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Mouse, Rat, Macaque samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Proximity Ligation Assay
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This TLR4 antibody was developed against a sythetic peptide corresponding to amino acids in a range between 30-80 of mouse TLR4.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especies diana Human, Mouse, Rat, Macaque
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.