missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18100022 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18100022 0.025 mg 25 microgramos
18741244 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18100022

Marca: Novus Biologicals NBP224538SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 7 publications

TLR4 Polyclonal specifically detects TLR4 in Human, Mouse, Bovine, Equine, Ferret, Primate, Rhesus Macaque samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1-0.5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O00206
Alias de gen ARMD10, CD284, CD284 antigen, hTollhomolog of Drosophila toll, TOLL, toll-like receptor 4
Símbolos de los genes TLR4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 650-700 of human TLR4 was used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especificidad de la prueba Reacts with Bison, Chimpanzee, Cow, Gorilla, Horse, Human, Macaque. Predicted reactivity with Rat, Dog.
Especies diana Human, Mouse, Bovine, Equine, Ferret, Primate
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.