Descripción
TLR4 Monoclonal specifically detects TLR4 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Mammal samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular), CyTOF-ready, Knockout Validated, Knockdown Validated, Block/Neutralize.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLR4 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 76B357.1 |
| Concentración | 1.0 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-3 ug/ml, Flow Cytometry 1ul/1 million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 5ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 1:500, Flow (Cell Surface) reported in multiple pieces of scientific literature, Flow (Intracellular) reported in scientific literature (PMID 18577706), Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, CyTOF-ready, Knockout Validated, KnockDown Validated, Block/Neutralize reported in scientific literature (PMID 26063617) |
| Formulación | PBS with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | O00206 |
| Alias de gen | ARMD10, CD284, CD284 antigen, hTollhomolog of Drosophila toll, TOLL, toll-like receptor 4 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?