missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody (1203B), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18676453 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18676453 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18676453

Marca: Novus Biologicals FAB27591B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1203B
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación PBS
Alias de gen ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TLR4, Asn26-Lys629, Accession # Q9QUK6
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.