missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TLR3 Antibody (CNTO5429) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
TLR3 Monoclonal antibody specifically detects TLR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLR3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CNTO5429 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | O15455 |
| Alias de gen | CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | TLR3/ CD283 |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?