Learn More
TLR3 Antibody (40C1285.6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 75 publications
229.95€ - 519.75€
Especificaciones
| Clasificación | Monoclonal |
|---|---|
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG1 κ |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18715643
|
Novus Biologicals
NBP2-24875SS |
244.00€ 229.95€ / 25 microgramos Ahorro 14.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
18700324
|
Novus Biologicals
NBP2-24875 |
0.1 mg |
550.00€ 519.75€ / 0.10 miligramo Ahorro 30.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TLR3 Monoclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Bioactivity, Block/Neutralize.Especificaciones
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG1 κ | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only