missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR3 Antibody (27N3D4), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18116782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18116782 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18116782

Marca: Novus Biologicals NBP227405JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TLR3 Monoclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 27N3D4
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
Símbolos de los genes TLR3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno A portion of amino acids 350-375 of mouse TLR3 was used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Necroptosis, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7098.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.