Learn More
TLR2 Antibody (CL10552) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30308545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30308545 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30308545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321176MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
TLR2 Monoclonal antibody specifically detects TLR2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL10552
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O60603, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7097
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1