missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR2 Antibody (203325) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166030 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30166030 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30166030 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1530JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TLR2 Monoclonal antibody specifically detects TLR2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 203325
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD282 antigen, TIL4CD282, toll/interleukin 1 receptor-like 4, Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4, toll-like receptor 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TLR2, Gln25-Leu590, Accession # Q9QUN7
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7097
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.