missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR12 Antibody (1229C) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583649 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583649 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583649

Marca: Novus Biologicals FAB8086Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TLR12 Monoclonal antibody specifically detects TLR12 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR12
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1229C
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen toll-like receptor 12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TLR12, Thr22-Lys709, Accession # Q6QNU9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100131451
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.