missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TLE2 Overexpression Lysate
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Descripción
The TLE2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22474 and based on accession number NM_326. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | RIPA buffer |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Homo sapiens transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog, Drosophila) (TLE2), transcript variant 1, mRNA. |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido