Learn More
TLE1 Antibody (TLE1/8007R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18620394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18620394 100 μg 100 microgramos
18656954 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18620394
Marca: Novus Biologicals NBP320606100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
TLE1 Monoclonal antibody specifically detects TLE1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TLE1/8007R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen E(Sp1) homolog, enhancer of split groucho 1, ESG, ESG1Enhancer of split groucho-like protein 1, GRG1, transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human TLE1 fragment (aa 175-338) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7088
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ