missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLE1 Antibody (TLE1/2062), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18212167 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18212167 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18212167 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279914JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLE1 Monoclonal specifically detects TLE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLE1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TLE1/2062
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen E(Sp1) homolog, enhancer of split groucho 1, ESG, ESG1Enhancer of split groucho-like protein 1, GRG1, transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 1
Símbolos de los genes TLE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TLE1 fragment (aa 175-338) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q04724)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.