missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLE1 Antibody (TLE1/2051), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18212686 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18212686 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18212686

Marca: Novus Biologicals NBP279913AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLE1 Monoclonal specifically detects TLE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLE1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TLE1/2051
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen E(Sp1) homolog, enhancer of split groucho 1, ESG, ESG1Enhancer of split groucho-like protein 1, GRG1, transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 1
Símbolos de los genes TLE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TLE1 fragment (aa 175-338) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q04724)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.