Learn More
TL1A/TNFSF15 Antibody (VEGI/1283), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18430905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18430905 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18430905
Marca: Novus Biologicals NBP254513IR
Mouse Monoclonal Antibody
TL1A/TNFSF15 Monoclonal antibody specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TL1A/TNFSF15
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon VEGI/1283
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TL1A/TNFSF15 fragment (Uniprot: O95150)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9966
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ