missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TL1A/TNFSF15 Antibody (VEGI/1283), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18494103 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18494103 100 μg, Alexa Fluor 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18494103

Marca: Novus Biologicals NBP254513AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TL1A/TNFSF15 Monoclonal antibody specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TL1A/TNFSF15
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon VEGI/1283
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TL1A/TNFSF15 fragment (Uniprot: O95150)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9966
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.