Learn More
Patrón de aceite de titanio en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ti | 1000μ g/g |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium Oil Standard |
CAS | 7440-32-6, 8042-47-5 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 50 g |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Fórmula molecular | Ti |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.