Learn More
Fluoruro de titanio(III), 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10445275
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13470-08-1
Fórmula molecular F3Ti
Peso molecular (g/mol) 104.9
Número MDL MFCD00042544
Especificaciones
Punto de ebullición 1400°C
Nombre del producto químico o material Titanium(III) fluoride
Punto de fusión 1200°C
Color Brown to Red
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex F)
Fórmula lineal TiF3
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.9
Porcentaje de pureza 98%
Identificación Confirmed
Envase Plastic Bottle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(III) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.