Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de acetato de celulosa para jeringas Titan3™
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) resistentes.
Marca: Thermo Scientific™ 44525-CA
247.89 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa Titan3 son una buena opción para la filtración de medios de cultivo de tejidos, y para la filtración de muestras biológicas sensibles.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: Acetato de celulosa con certificación HPLC. | |
Filtro de jeringa de acetato de celulosa Titan3, 0,45 µm, 30 mm, 100/paq. | |
Acetato de celulosa | |
0,45 μm | |
Filtración de muestras: medios de cultivo de tejidos; muestras biológicas sensibles | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
210 psi | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Naranja | |
Sí | |
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
< 157 μL | |
No | |
Titan3 | |
< 137 μL (retención) | |
30 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.