Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas faciales Scott™
Descripción
- Envasado en caja plana diseñada para complementar la mayoría de entornos.
- 100% fibra reciclada
- Producido con madera certificada por el FSC (Forest Stewardship Council). Con ecoetiqueta europea
- Caja independiente o para su uso con el dispensador de pañuelos faciales montado en pared Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 7820)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | tejido |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 185 mm |
| Anchura (imperial) | 7.3 in. |
| Anchura (métrico) | 215 mm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 215 x 186 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For reliability in locations that demand consistency, quality and value |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Mostrar más |