missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIP30 Antibody (5D6), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18285750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18285750 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18285750 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259482AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIP30 Monoclonal antibody specifically detects TIP30 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIP30
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5D6
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 30 kDa HIV-1 TAT-interacting protein, CC3oxidoreductase HTATIP2, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, FLJ26963, HIV-1 Tat interactive protein 2, 30 kDa, HIV-1 Tat interactive protein 2, 30kDa, HIV-1 TAT-interactive protein 2, SDR44U1, Tat-interacting protein (30kD), TIP30short chain dehydrogenase/reductase family 44U, member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TIP30 (1-242aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10553
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.