Learn More
Lovibond™ Comparador Tintometer™ CHECKIT™, Prueba de cobre Vario HR, de 0 a 1 mg/l
Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática. Los comparadores Checkit™ están disponibles con diferentes escalas de color y proporcionan la base para un completo sistema de análisis fácil de usar.
Marca: Lovibond™ 147441
Detalles adicionales : Peso : 0.74000kg
Descripción
- El comparador Lovibond™ Checkit™ es una unidad colorimétrica compacta y ligera.
- El comparador D55 CheckIt contiene elementos ópticos del espejo que amplían la longitud de la trayectoria óptica de la celda a 55 mm, permitiendo una mayor precisión a concentraciones más bajas
- Adecuado para análisis de agua tanto móvil como estática
- Disponible con diferentes escalas de color
- Proporciona la base para un completo sistema de análisis fácil de utilizar
- Cada disco comparador CheckIt™ contiene una escala de color continua para una correspondencia cromática exacta entre el patrón y la muestra
- El kit de comparador de cobre LR Checkit™ se suministra en un estuche de transporte con comparador D55 , viales, discos, reactivos e instrucciones de método para todas las pruebas
- El disco de cobre suministrado mide de 0 a 1 mg/l con los siguientes pasos: 0 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0
Especificaciones
Análisis de la calidad del agua | |
Estuche de transporte con comparador D55 , viales, discos, reactivos e instrucciones de método | |
Prueba de cobre (libre) |
Comparador D55 Checkit™ | |
De 0 a 10 mg/l |