missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-3 Antibody (277128), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064409 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064409 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9731S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIMP-3 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 277128
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HSMRK222, K222, K222TA2, metalloproteinase inhibitor 3, MIG-5 protein, Protein MIG-5, pseudoinflammatory), SFD, TIMP metallopeptidase inhibitor 3, TIMP-3, tissue inhibitor of metalloproteinase 3 (Sorsby fundus dystrophy, Tissue inhibitor of metalloproteinases 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIMP-3, Cys24-Pro211, Accession # P35625
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Hypoxia, Metastasis, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7078
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.