missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-2 Antibody (TIMP2/2044), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18572720 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18572720 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18572720

Marca: Novus Biologicals NBP308714AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIMP-2 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TIMP2/2044
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CSC-21Ktissue inhibitor of metalloproteinase 2, metalloproteinase inhibitor 2, TIMP metallopeptidase inhibitor 2, TIMP-2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TIMP-2 protein fragment (aa 48-220) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P16035)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7077
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.