missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-1 Antibody (TIMP1/1944R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584823 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584823 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308713JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TIMP-1 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TIMP1/1944R
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLGI, Collagenase inhibitor, collagenase inhibitor), EPATIMP-1, EPO, erythroid potentiating activity, Erythroid-potentiating activity, Fibroblast collagenase inhibitor, FLJ90373, HCI, metalloproteinase inhibitor 1, TIMP metallopeptidase inhibitor 1, TIMPtissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity, Tissue inhibitor of metalloproteinases 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length TIMP-1 protein (Uniprot: P01033)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.