missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18797763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18797763 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797763

Marca: Novus Biologicals NBP176702

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TIM-4 Polyclonal specifically detects TIM-4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 ug/ml
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96H15
Alias de gen FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Símbolos de los genes TIMD4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human TIM-4. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of TIM-4. Amino Acid Squence: RTDGMRVTSRKSAKYR
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91937
Especificidad de la prueba At least four isoforms of TIM-4 are known to exist; this antibody will detect all four isoforms.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.