missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-4 Antibody (921832), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18518949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18518949 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18518949

Marca: Novus Biologicals FAB2929D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIM-4 Monoclonal antibody specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 921832
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.