missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-4 Antibody (1018144), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18657423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18657423 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18657423

Marca: Novus Biologicals FAB2826P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TIM-4 Monoclonal antibody specifically detects TIM-4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1018144
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse TIM-4, Ala22-Thr279, Accession # Q6U7R4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91937
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.