missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-3 Antibody (TIM3/6863R), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076018 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18633355 100 μg 100 microgramos
18691154 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18633355

Marca: Novus Biologicals NBP323891100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TIM3/6863R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human TIM-3 protein (around aa1-200) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.