missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TIM-3 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TIM3/3113 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human TIM-3 protein (around aa 22-202) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q8TDQ0) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?