Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TIM-3.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.25 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 31.25-2000 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TIM-3. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3 |
| Mostrar más |