Learn More
TIM-3 Antibody (108), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18455208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18455208 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18455208
Marca: Novus Biologicals NBP289463MFV610
Rabbit Monoclonal Antibody
TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TIM-3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 108
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TIM-3 (Accession#: AAL65157.1; Met1-Arg200).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG