missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582362 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582362 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582362

Marca: Novus Biologicals NB10056421H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TIM-1/KIM-1/HAVCR Polyclonal antibody specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-1/KIM-1/HAVCR
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide (SPLYSYTTDGNDTVT) of human TIM-1 protein was used as immunogen for this antibody. This sequence corresponds to amino acids (aa) 248-262 of NP_036338 and aa 84-98 of EAW61615.1. Isoforms of TIM-1 have been described. For example, NP_036338 is 364 aa and EAW61615.1 is 194 aa. EAW61615.1 is referred to as isoform CRA_a.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Cellular Signaling, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26762
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.