missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody (990605), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658183 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18658183 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18658183

Marca: Novus Biologicals FAB17503P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIM-1/KIM-1/HAVCR Monoclonal antibody specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-1/KIM-1/HAVCR
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 990605
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human TIM-1/KIM-1/HAVCR, Met1-Thr288, Accession # Q96D42
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Cellular Signaling, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26762
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.