missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIGIT Antibody (741182) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167603 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167603

Marca: Novus Biologicals FAB7898JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Blockade of Receptor-ligand Interaction,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIGIT
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 741182
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIGIT, Met1-Pro141, Accession # Q495A1
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201633
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.