missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIGIT Antibody (2629A) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163349 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30163349 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30163349

Marca: Novus Biologicals FAB10532JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry,Blockade of Receptor-ligand Interaction,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIGIT
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2629A
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, VSIG9, VSTM3, WUCAM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived Cynomolgus monkey TIGIT, Met22-Pro142, Accession # XP_00554815
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201633
Especies diana Cynomolgus Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.