missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIF1 alpha Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18752612 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18752612 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18752612 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241220R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TIF1 alpha Polyclonal antibody specifically detects TIF1 alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIF1 alpha
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hTIF1, PTC6, RING finger protein 82, RNF82Tif1a, TIF1-alpha, TIF1ATIF1ALPHA, TIF1TF1A, transcription intermediary factor 1-alpha, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif containing 24, tripartite motif-containing 24, Tripartite motif-containing protein 24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human TRIM24. The immunogen is located within amino acids 530 - 580 of TRIM24. Amino Acid Squence: LRYPPNQNIPRQAIKPNPL
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8805
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.