Learn More
TIAM1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103595 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228733 20 μL 20 microlitros
30231726 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30228733
Marca: Novus Biologicals NBP33511120ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TIAM1 Polyclonal antibody specifically detects TIAM1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TIAM1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ36302, human T-lymphoma invasion and metastasis inducing TIAM1 protein, 10TIAM-1, T-cell lymphoma invasion and metastasis 1, T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1392-1591 of human TIAM1 (NP_003244.2).,, Sequence:, SILRDKHRRQLLKTESLPSSQQYVPFGGKRLCALKGARPAMSRAVSAPSKSLGRRRRRLARNRFTIDSDAVSASSPEKESQQPPGGGDTDRWVEEQFDLAQYEEQDDIKETDILSDDDEFCESVKGASVDRDLQERLQATSISQRERGRKTLDSHASRMAQLKKQAALSGINGGLESASEEVIWVRREDFAPSRKLNTEI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7074
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG