Learn More
TIAM1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30231726 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30231726 100 μL 100 microlitros
30228733 20 μL 20 microlitros
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30231726
Marque: Novus Biologicals NBP335111100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
TIAM1 Polyclonal antibody specifically detects TIAM1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno TIAM1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ36302, human T-lymphoma invasion and metastasis inducing TIAM1 protein, 10TIAM-1, T-cell lymphoma invasion and metastasis 1, T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1392-1591 of human TIAM1 (NP_003244.2).,, Sequence:, SILRDKHRRQLLKTESLPSSQQYVPFGGKRLCALKGARPAMSRAVSAPSKSLGRRRRRLARNRFTIDSDAVSASSPEKESQQPPGGGDTDRWVEEQFDLAQYEEQDDIKETDILSDDDEFCESVKGASVDRDLQERLQATSISQRERGRKTLDSHASRMAQLKKQAALSGINGGLESASEEVIWVRREDFAPSRKLNTEI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7074
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.