missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIA1 Antibody (rTIA1/1353), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18552839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18552839 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18552839

Marca: Novus Biologicals NBP321032R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTIA1/1353
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1), RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TIA1 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.